주요 문서
90699
Sigma-Aldrich
Fluorescent IEF-Marker pI 9.0 solution
1 mg/mL in 10 mM HCl
동의어(들):
IEF-Marker fluorescent pI 9.0
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 μL
₩462,028
₩462,028
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
200 μL
₩462,028
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41105336
NACRES:
NA.26
₩462,028
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
분자량
Mw 370.49 g/mol
농도
1 mg/mL in 10 mM HCl
형광
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
저장 온도
2-8°C
일반 설명
filtered through a 0.45 μm membrane filter
애플리케이션
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
재구성
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)