This product is not tested for solubility. Other sources state that the compound is soluble at 200 g/L at 20°C. See the link below to review the PubChem profile:
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-mercaptopyruvate#section=Solubility
90374
Sodium mercaptopyruvate dihydrate
97.0-103.0% (NT)
동의어(들):
3-MP, 3-Mercapto-2-oxopropionic acid sodium salt dihydrate, 3-Mercaptopyruvic acid sodium salt dihydrate
크기 선택
분석
97.0-103.0% (NT)
양식
solid
구성
sulfur content, 17.5-18.5%
색상
white to off-white
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.O.[Na+].[O-]C(=O)C(=O)CS
InChI
1S/C3H4O3S.Na.2H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;;/h7H,1H2,(H,5,6);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
UTBPRNHFBUIAMM-UHFFFAOYSA-M
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
-
What is the solubility of sodium mercaptopyruvate?
1 답변-
도움이 되었습니까?
-