주요 문서
88716
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 2.0 M – PEG 6000 10% (w/v) solution
동의어(들):
Crystallization solution 1/Kit-No 70437
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solution
density
1.09 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)