주요 문서
85210
Sigma-Aldrich
Silver lactate
suitable for histology
동의어(들):
Lactic acid silver salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)COOAg
CAS Number:
Molecular Weight:
196.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
85210 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
for analytical purposes
양식
powder
mp
120-122 °C (lit.)
응용 분야
histology
SMILES string
[H]C(C)(O)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C3H6O3.Ag/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Reagent used in the Immunogold-Silver Staining (IGSS), a review[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
G.W. Hacker et al.
Mikroskopie, 42, 318-318 (1985)