주요 문서
83392
Sigma-Aldrich
Atto-Dino 4 solution
BioReagent, suitable for fluorescence, in DMSO
동의어(들):
Nucleic acid stain 6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
BioReagent
양식
solution
제조업체/상표
ATTO-TEC GmbH
농도
in DMSO
solubility
DMSO: soluble
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
−20°C
물리적 형태
0.5% solids in aquaeous buffer, pH 7.0
분석 메모
Atto-Dino 4 is a cell permeable homodimer. In aqeous solution it does not show any fluorescence. In presence of DNA it shows a bright fluorescence with quantum yield above 70%. Maximum of absorption lies at 485 nm, exctinction coefficient 140000 M-1cm-1. Maximum of emission shifts from 523 nm to 572 nm if bound to DNA.
법적 정보
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)