주요 문서
83196
Sigma-Aldrich
Sodium acetate pH 4.6; 0.08 M – Ammonium sulfate 1.6 M – Glycerol 20% (v/v) solution
동의어(들):
Crystallization solution 47/Kit No 75403
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩322,263
₩322,263
예상 입고일2025년 4월 08일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩322,263
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.25
₩322,263
예상 입고일2025년 4월 08일세부사항
벌크 견적 요청
양식
liquid
Quality Level
pH
4.5±0.2 ( in neat)
density
1.17 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)