주요 문서
80849
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromoacetamidobenzyl)ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
≥80% (HPLC)
동의어(들):
1-(p-Bromoacetamidobenzyl)-EDTA, N,N′-{1-{{4-[(Bromoacetyl)amino]phenyl}methyl}-1,2-ethanediyl}bis[N-(carboxymethyl)glycine]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H24BrN3O9
CAS Number:
Molecular Weight:
518.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Quality Level
분석
≥80% (HPLC)
양식
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(CN(CC(O)=O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC1=CC=C(NC(CBr)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C19H24BrN3O9/c20-6-15(24)21-13-3-1-12(2-4-13)5-14(23(10-18(29)30)11-19(31)32)7-22(8-16(25)26)9-17(27)28/h1-4,14H,5-11H2,(H,21,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
InChI key
VOQPQBGCWBEYEV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
a chelate labeling reagent that conjugates with sulfhydryl groups
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)