80114
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine sodium salt
≥70% (TLC)
동의어(들):
(2S,8R)-2-Amino-5-hydroxy-11-oxo-8-[(1-oxotetradecyl)oxy]-4,6,10-trioxa-5-phosphatetracosanoic acid 5-oxide monosodium salt, 1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoserine sodium salt, 1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine sodium salt, 3-sn-Phosphatidyl-L-serine, dimyristoyl sodium salt, DMPS-Na, Dimyristoyl phosphatidylserine sodium salt, PS(14:0/14:0)
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
분석
≥70% (TLC)
형태
powder
작용기
phospholipid
지질 유형
phosphoglycerides
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OC[C@H](N)C(O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H66NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-32(36)42-27-30(28-43-46(40,41)44-29-31(35)34(38)39)45-33(37)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h30-31H,3-29,35H2,1-2H3,(H,38,39)(H,40,41);/q;+1/p-1/t30-,31+;/m1./s1
InChI key
QSHQBWBFNCFHLO-MFABWLECSA-M
애플리케이션
포장
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable