주요 문서
74908
Sigma-Aldrich
[5-(2-Propynylamino)-9H-benzo[a]phenoxazin-9-ylidene]dimethylammonium chloride
for click labeling, ≥90.0% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H18ClN3O
CAS Number:
Molecular Weight:
363.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
분석
≥90.0% (TLC)
양식
solid
solubility
methanol: 0.5 mg/mL, clear, blue
형광
λex 633 nm±5 nm; λem 671 nm±10 nm in methanol
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Cl-].C\[N+](C)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(NCC#C)c4ccccc34
InChI
1S/C21H17N3O.ClH/c1-4-11-22-18-13-20-21(16-8-6-5-7-15(16)18)23-17-10-9-14(24(2)3)12-19(17)25-20;/h1,5-10,12-13H,11H2,2-3H3;1H
InChI key
HDBXFMBKCWAQCT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)