73711
2,6-Difluorophenyl pentafluorophenyl decanedioate
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
Decanedioic acid 1-(2,6-difluorophenyl) 10-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) ester
About This Item
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
lumps
SMILES string
O=C(CCCCCCCCC(OC1=C(F)C=CC=C1F)=O)OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F
InChI
1S/C22H19F7O4/c23-12-8-7-9-13(24)21(12)32-14(30)10-5-3-1-2-4-6-11-15(31)33-22-19(28)17(26)16(25)18(27)20(22)29/h7-9H,1-6,10-11H2
InChI key
UVKRJTSPLZDUFT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터