주요 문서
72259
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M – Sodium chloride 0.2M – DTT 0.001M solution
동의어(들):
Crystallization solution 43/Kit-No 96827
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
solution
Quality Level
pH
8.5±0.2 ( in neat)
density
1.01 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)