주요 문서
69241
Sigma-Aldrich
17α-Methyltestosterone
tested according to USP
동의어(들):
Methyl testosteronum, 17α-Methyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one, Mesterone, Methyltestosterone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H30O2
CAS Number:
Molecular Weight:
302.45
Beilstein:
2057425
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
Agency
tested according to USP
약물 제어
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
162-168 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
유전자 정보
rat ... Ar(24208)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Sales restrictions may apply
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Barbara J Attardi et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 110(3-5), 214-222 (2008-06-17)
Dimethandrolone undecanoate (DMAU: 7alpha,11beta-dimethyl-19-nortestosterone 17beta-undecanoate) is a potent orally active androgen in development for hormonal therapy in men. Cleavage of the 17beta-ester bond by esterases in vivo leads to liberation of the biologically active androgen, dimethandrolone (DMA), a 19-norandrogen. For