주요 문서
68616
Sigma-Aldrich
Atto 594 Protein Labeling Kit
BioReagent, suitable for fluorescence
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KIT
₩1,629,887
₩1,629,887
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KIT
₩1,629,887
About This Item
UNSPSC 코드:
12352108
NACRES:
NA.32
₩1,629,887
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품 라인
BioReagent
Quality Level
제조업체/상표
ATTO-TEC GmbH
형광
λex 594 nm; λem 625 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This kit contains sufficient amounts of reactive dye, buffers and protein purification sets for performing five labeling reactions (1 mg protein each) and for the subsequent purification of the labeled protein.
법적 정보
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Protein labeling kits with Atto and Tracy dyes provide easy fluorescent labeling of purified proteins, enzymes, and antibodies.