Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
분석
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis
형태
fine crystals
powder
mp
130-135 °C (lit.)
solubility
water: soluble 478.8 g/L at 20 °C
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤10 ppm
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves