주요 문서
62028
Sigma-Aldrich
6′-Amino-D-luciferin
≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-2-(6-Amino-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid, (S)-2-(6-Amino-2-benzothiazolyl)-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩878,686
₩878,686
예상 입고일2025년 4월 25일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩878,686
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H9N3O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
279.34
Beilstein:
12930905
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
₩878,686
예상 입고일2025년 4월 25일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95.0% (HPLC)
형광
λex 350 nm; λem 516 nm±10 nm in H2O
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC([C@H]1CSC(C(S2)=NC3=C2C=C(N)C=C3)=N1)=O
InChI
1S/C11H9N3O2S2/c12-5-1-2-6-8(3-5)18-10(13-6)9-14-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7H,4,12H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
InChI key
HKSJKXOOBAVPKR-SSDOTTSWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
596.5 °F
Flash Point (°C)
313.6 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)