₩933,597
추천 제품
생물학적 소스
human milk
분석
~80% (GE)
양식
solid
분자량
82.4 kDa
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear to very faintly hazy, colorless to faintly yellow
양이온 미량물
Fe: ≤400 mg/kg
UniProt 수납 번호
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)N)C)CC(=O)O
InChI
1S/C35H53N9O12/c1-16(2)27(43-33(53)23(14-26(47)48)41-25(46)15-38-29(49)18(5)39-31(51)21(36)13-24(37)45)34(54)40-19(6)30(50)42-22(12-20-10-8-7-9-11-20)32(52)44-28(17(3)4)35(55)56/h7-11,16-19,21-23,27-28H,12-15,36H2,1-6H3,(H2,37,45)(H,38,49)(H,39,51)(H,40,54)(H,41,46)(H,42,50)(H,43,53)(H,44,52)(H,47,48)(H,55,56)/t18-,19-,21-,22-,23-,27-,28-/m0/s1
InChI key
QCBUWCQOKPLTDZ-PKRULZLPSA-N
유전자 정보
human ... LTF(4057)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable