주요 문서
55136
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, superparamagnetic, red fluorescent
size: 5 μm
동의어(들):
PS-MAGFluoRed
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
구성
iron oxide, ≥20%
농도
1% (solid)
입자 크기
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
density
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
형광
λex 650 nm; λem 678 nm
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
성분
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
FluoRed fluorescent dye
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
410.0 °F
Flash Point (°C)
210 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)