주요 문서
51972
Supelco
Micro particles based on polystyrene, dark blue
size: 1 μm
동의어(들):
Latex beads from PS, dark blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.25
양식
suspension (aqueous)
교차
0 % cross-linked
농도
5% (solids)
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)