주요 문서
49525
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(3-carboxy-4-nitroanilide) ammonium salt
≥99.0% (TLC)
동의어(들):
L-Glutamic acid 5-(3-carboxy-4-nitroanilide) ammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩1,435,413
₩1,435,413
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩1,435,413
About This Item
Linear Formula:
C12H12N3O7NH4
CAS Number:
Molecular Weight:
328.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩1,435,413
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥99.0% (TLC)
양식
powder
불순물
≤6% water
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, yellow-green
적합성
suitable as substrate for γ-glutamyltranspeptidase test
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N.N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H13N3O7.H3N/c13-8(12(19)20)2-4-10(16)14-6-1-3-9(15(21)22)7(5-6)11(17)18;/h1,3,5,8H,2,4,13H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20);1H3/t8-;/m0./s1
InChI key
GFABNNMTRVBLPZ-QRPNPIFTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
L-Glutamic acid γ-(3-carboxy-4-nitroanilide) ammonium salt has been used as a synthetic substrate for gamma-glutamyltransferase (GGT) to determine GGT activity.[1]
기질
Substrate for γ-glutamyl transferasecitation
기타 정보
Substrate for γ-glutamyl transferase[2]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
L M Shaw et al.
Clinical chemistry, 23(1), 79-85 (1977-01-01)
The kinetics of human serum gamma-glutamyltransferase (EC 2.3.2.2) were investigated, with use of glycylglycine as a gamma-glutamyl acceptor substrate and gamma-glutamyl-4-nitroanilide and its carboxy derivative, gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide, as donor substrates. The simultaneous occurrence of both gamma-glutamyltransfer and autotransfer was established by
A kinetic study of gamma-glutamyltransferase (GGT)-mediated S-nitrosoglutathione catabolism.
Angeli V
Archives of Biochemistry and Biophysics, 481(2), 191-196 (2009)