주요 문서
49122
Sigma-Aldrich
Glucopone 600 CS UP solution
~50% in H2O, paste
동의어(들):
Alkyl-polyglucoside solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩248,878
₩248,878
출고 가능일2025년 4월 10일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 L
₩248,878
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161900
NACRES:
NA.25
₩248,878
출고 가능일2025년 4월 10일세부사항
벌크 견적 요청
설명
non-ionic
양식
paste
농도
~50% in H2O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What is the storage condition for the product 49122?
    1 답변
    1. Product 49122 needs to be stored in a tightly closed Dry place.