주요 문서
4427700
Sigma-Aldrich
mTRAQ® Reagent Δ8 50 Unit Pack
동의어(들):
Δ8 mTRAQ Reagent Pack, 50 Unit mTRAQ Reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KIT
₩4,930,261
₩4,930,261
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KIT
₩4,930,261
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.24
₩4,930,261
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
저장 온도
−20°C
일반 설명
Contains mTRAQ® Reagents Δ8 for 50 mTRAQ assays. One unit of reagent can label up to 100 μg of protein. Pack has 1 tube each of Δ8 containing 50 units of reagent. Optional Multiplex Buffer kit (Cat. No. 4381664) to be ordered separately.
분석 메모
To view the Protocol for use of mTRAQ Reagents, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for use of mTRAQ Reagents, please visit this Quick Reference Card link.
법적 정보
MTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)