항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
EP202, monoclonal
설명
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL concentrate (435R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (435R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (435R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (435R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (435R-18)
제조업체/상표
Cell Marque®
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
동형
IgG
제어
tonsil
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
nuclear
유전자 정보
human ... MCM3(4172)
일반 설명
품질
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
결합
물리적 형태
제조 메모
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)