43307
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine sodium salt
≥75% (TLC)
동의어(들):
(2S,8R)-2-Amino-5-hydroxy-11-oxo-8-[(1-oxooctadecyl)oxy]-4,6,10-trioxa-5-phosphaoctacosanoic acid 5-oxide sodium salt, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoserine sodium salt, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine sodium salt, 3-sn-Phosphatidyl-L-serine, distearoyl sodium salt, DSPS-Na, PS(18:0/18:0)
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
분석
≥75% (TLC)
형태
crystalline
작용기
carboxylic acid
지질 유형
phosphoglycerides
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OC[C@H](N)C(O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H82NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h38-39H,3-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/t38-,39+;/m1./s1
InChI key
SJRBMGBLPUBGJL-MBAWARMDSA-M
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable