Merck
다음으로 건너뛰기
36799
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
100 mg
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩317,188
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C14H15NO4
CAS 번호:
Molecular Weight:
261.27
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6145963
₩317,188
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
​
맞춤 주문 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPCE)
mp
222-224 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 409 nm; λem 473 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(O)=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H15NO4/c1-3-15(4-2)10-6-5-9-7-11(13(16)17)14(18)19-12(9)8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
WHCPTFFIERCDSB-UHFFFAOYSA-N
Application
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid (7-DCCA) may be used to study its photophysical properties in various solvents and solvent mixtures and as a fluorescent label for amine modification and protein conjugation
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Fluorescent label for amine modification and protein conjugation
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
36798
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 409 nm; λem 473 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 450 nm; λem 468 nm in methanol
solubility
DMSO: soluble, DMF: soluble
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble, methanol: soluble
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥98.0% (HPCE)
assay
≥95% (HPCE)
product line
BioReagent
product line
BioReagent
저장 등급
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
개인 보호 장비(PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)