product name
L-Cystine, ≥99.7% (TLC)
Quality Level
분석
≥99.7% (TLC)
형태
powder or crystals
광학 활성
[α]20/D −219±5°, c = 1% in 1 M HCl
무기 잔류물
≤0.1% (as SO4)
손실
≤0.1% loss on drying
색상
white
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤6 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤150 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable