추천 제품
사용
sufficient for 200 manual assays
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for the determination of fetal hemaglobin in blood smears)
응용 분야
hematology
histology
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Intended for the acid elution of adult hemoglobin and the semi-quantitative determination of fetal hemaglobin in blood smears.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3