생물학적 소스
Streptomyces sp.
분석
≥80% (HPLC)
형태
solid
항생제 활성 스펙트럼
viruses
동작 모드
enzyme | inhibits
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCC1C(O)C(C)C\C(C)=C\C=C\C(OC)C(OC(=O)\C(OC)=C\C(C)=C\C(C)C1O)C(C)C(O)C(C)[C@]2(O)C[C@@H](O[C@H]3C[C@@H](O)[C@H](OC(N)=O)[C@@H](C)O3)[C@H](C)C(O2)\C=C\C
InChI
1S/C46H75NO14/c1-13-16-34-28(7)37(58-38-22-33(48)43(31(10)57-38)60-45(47)53)23-46(54,61-34)30(9)41(51)29(8)42-35(55-11)18-15-17-24(3)19-26(5)39(49)32(14-2)40(50)27(6)20-25(4)21-36(56-12)44(52)59-42/h13,15-18,20-21,26-35,37-43,48-51,54H,14,19,22-23H2,1-12H3,(H2,47,53)/b16-13+,18-15+,24-17+,25-20+,36-21-/t26?,27?,28-,29?,30?,31-,32?,33-,34?,35?,37-,38+,39?,40?,41?,42?,43-,46+/m1/s1
InChI key
DJZCTUVALDDONK-LWLXYWDNSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges