271748
Pyridoxal hydrochloride
99%
동의어(들):
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, PL HCl
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (Organic)
분석
99%
양식
powder
색상
white to off-white
mp
173 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
InChI key
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable