Key Documents
24907
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
RED-GLUC, Rose-glucuronide CHA salt, Salmon-glucuronide CHA salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H14ClNO7 · C6H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
442.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
분석
≥97.0% (HPLC)
형태
powder
광학 활성
[α]20/D −70.5±2°, c = 1% in DMF/H2O 1:1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4cc(Cl)ccc34
InChI
1S/C14H14ClNO7.C6H13N/c15-5-1-2-6-7(3-5)16-4-8(6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4,9-12,14,16-19H,(H,20,21);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
CGXWVPSZSVEFAI-CYRSAHDMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Sales restrictions may apply
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable