주요 문서
21236
Sigma-Aldrich
Calcium D-saccharate tetrahydrate
98.5-102% (KT)
동의어(들):
D-Glucaric acid calcium salt, D-Saccharic acid calcium salt, Calcium D-glucarate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩175,595
₩175,595
출고 가능일2025년 4월 08일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩175,595
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8CaO8 · 4H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
320.26
Beilstein:
3821334
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩175,595
출고 가능일2025년 4월 08일세부사항
벌크 견적 요청
생물학적 소스
synthetic
분석
98.5-102% (KT)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D +20.5±2°, c = 6% in 5 M HCl
색상
white
저장 온도
room temp
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H10O8.Ca.4H2O/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;;;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;4*1H2/q;+2;;;;/p-2/t1-,2-,3-,4+;;;;;/m0...../s1
InChI key
ZQWFSIZRQANUDA-WQMSYZFBSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
D-Saccharate (D-glucaric acid) is used to study its potential chemopreventive properties and anti-oxidative properties at the level of peroxynitrite-induced damages.
생화학적/생리학적 작용
Calcium glucarate is a constituent of many fruits (apples, citrus fruits) and cruciferous vegetables. Inhibits β-glucuronidase, a phase II enzyme that is elevated in some hormone-dependent cancers of the breast, prostate, and colon.
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)