Quality Level
100
500
결합
unconjugated
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
EP254, monoclonal
설명
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
bottle of 1.0 mL predilute (211R-17)
bottle of 7.0 mL predilute (211R-18)
vial of 0.1 mL concentrate (211R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (211R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (211R-16)
제조업체/상표
Cell Marque®
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
동형
IgG
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
품질
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
결합
물리적 형태
제조 메모
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)