17248
N-Decanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)-Decanamide
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
N-Decanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
powder
색상
white
mp
111-114 °C
응용 분야
cell analysis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C14H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)15-12-10-11-18-14(12)17/h12H,2-11H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
TZWZKDULKILUPV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)