주요 문서
15522
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-prolinol
puriss., ≥99.0% (TLC)
동의어(들):
(R)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H19NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
201.26
Beilstein:
3650011
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
grade
puriss.
분석
≥99.0% (TLC)
광학 활성
[α]20/D +54±2°, c = 5% in methanol
mp
59-62 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1CO
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
BFFLLBPMZCIGRM-MRVPVSSYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)