주요 문서
151-GS
Sigma-Aldrich
Skeletal Muscle Cell Growth Supplement (50ml x 2)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
151-GS
₩158,137
₩158,137
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
151-GS
₩158,137
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.71
₩158,137
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
양식
liquid
Quality Level
유통기한
1 yr
제조업체/상표
Cell Applications, Inc
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Added to Basal Medium to create Growth Medium
품질
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
제조 메모
contained in protocol
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)