주요 문서
151D-250
Sigma-Aldrich
Skeletal Muscle Cell Differentiation Medium (250ml)
동의어(들):
Differentiation Medium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩171,332
₩171,332
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩171,332
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.71
₩171,332
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
양식
liquid
Quality Level
유통기한
6 mo.
제조업체/상표
Cell Applications, Inc
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Skeletal Muscle Cell Differentiation Medium
품질
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
제조 메모
contained in protocol
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
프로토콜
Technical information for working with human skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation