주요 문서
14951
Sigma-Aldrich
2-[(1E)-2-(4-Azidophenyl)ethenyl]-6-methoxybenzothiazole
azide clickable fluorogenic marker 453
동의어(들):
(E)-6-Methoxy-2-(4-azidostyryl)-1,3-benzothiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H12N4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
308.36
Beilstein:
23580408
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
분석
≥95.0% (HPLC)
형광
λex 355 nm; λem 449 nm±10 nm in DMSO
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC1=CC=C2C(SC(/C=C/C3=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C3)=N2)=C1
InChI
1S/C16H12N4OS/c1-21-13-7-8-14-15(10-13)22-16(18-14)9-4-11-2-5-12(6-3-11)19-20-17/h2-10H,1H3/b9-4+
InChI key
ZOEXSFZBSQSYDV-RUDMXATFSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)