주요 문서
14782
Sigma-Aldrich
L-Fuculose 1-phosphate lithium salt
≥97% (TLC)
동의어(들):
6-Deoxytagatose 1-phosphate lithium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13O8P · xLi+
CAS Number:
Molecular Weight:
244.14 (free acid basis)
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
분석
≥97% (TLC)
양식
powder
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C6H13O8P/c1-3(7)5(9)6(10)4(8)2-14-15(11,12)13/h3,5-7,9-10H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)/p-2/t3-,5+,6-/m0/s1
InChI key
KNYGWWDTPGSEPD-LFRDXLMFSA-L
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)