주요 문서
137276
SAFC
BIS-TRIS
EMPROVE® EVOLVE
의약품 제조
동의어(들):
BIS-TRIS, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩618,100
1 KG
₩2,546,400
10 KG
₩16,193,200
25 KG
₩32,695,400
₩618,100
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 G
₩618,100
1 KG
₩2,546,400
10 KG
₩16,193,200
25 KG
₩32,695,400
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H19NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
209.24
Beilstein:
2205275
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161705
₩618,100
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EVOLVE
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
유용한 pH 범위
5.8-7.2
pKa(25 °C)
6.5
solubility
water: 0.1 M, clear, colorless
적합성
suitable for manufacturing use
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Bis Tris is a commonly used biological buffer for very broad usage in biological systems such as diagnostics, electrophoresis and protein based bioprocessing. The pKa of Bis Tris is 6.36 which makes it a good candidate for biological-based formulations.
Bis Tris is used in a wide variety of biological applications including protein separation buffers, cell culture media, electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)