생물학적 소스
synthetic
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EVOLVE
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
pH
6.3-9.5
유용한 pH 범위
6.3-9.5
pKa(25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
pKa
(1) 6.8, (2) 9.0
mp
164-165 °C (lit.)
164-165 °C (lit.)
적합성
suitable for manufacturing use
외래 활성
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
InChI key
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)