137259
PIPES disodium salt
EMPROVE® EVOLVE
의약품 제조
동의어(들):
PIPES disodium salt, 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) disodium salt
About This Item
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EVOLVE
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
Endotoxin and microbial; tested
pH
6.1-7.5
유용한 pH 범위
6.1-7.5
pKa(25 °C)
6.8
pKa
6.8
적합성
suitable for manufacturing use
외래 활성
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable