추천 제품
Grade
reference material
vapor density
4.21 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 132 °C)
분석
>99.5%
autoignition temp.
1061 °F
품질
certified by BAM
기술
titration: suitable
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
solubility
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
environmental
형식
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Traceable to NIST SRM
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객