제품명
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt, ≥98% (HPLC)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder or crystals
불순물
≤6.0% water
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- in the radical scavenging assay to test the antioxidant property of Pinus densiflora bark (PDB) extracts[1]
- to test the antioxidant capacity (AOC) of Aloe vera samples[2]
- as a substrate for streptavidin-horse radish peroxidase (HRPO) in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)[3]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)