주요 문서
11451
Sigma-Aldrich
N-(7-Nitrobenzofurazan-4-yl)phallacidin
suitable for fluorescence
동의어(들):
N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)phallacidin, NBD phallacidin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H57N13O15S
CAS Number:
Molecular Weight:
1052.08
UNSPSC 코드:
12171500
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
형광
λex 464 nm; λem 536 nm in methanol
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)C1NC(=O)C(CC(C)(O)CO)NC(=O)C2Cc3c(SCC(NC(=O)C(NC1=O)C(O)C(=O)NCCNc4ccc([N+]([O-])=O)c5nonc45)C(=O)N6CC(O)CC6C(=O)NC(C)C(=O)N2)[nH]c7ccccc37
재구성
Reconstitution in 1.5 mL methanol will yield a ~6.6 μM stock solution. This stock solution is sufficient for 300 applications (dying of formaldehyde-fixed cells).
기타 정보
Probe for actin: In situ localization of actin filaments[1]; staining of F-actin[2]
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M.V. Parthasarathy
Plant Molecular Biology, 5, 251-251 (1987)
T. Lee et al.
Acta Histochemica Et Cytochemica, 26, 245-245 (1993)