주요 문서
11130
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol solution
15% PEG 6000 – Tris pH 8; 100 mM
동의어(들):
Crystallization solution 27/Kit-No 02528
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩265,930
₩265,930
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩265,930
About This Item
UNSPSC 코드:
12161900
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.25
₩265,930
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
PEG 6000 15% – Tris pH 8; 100 mM solution,
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.03 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)