주요 문서
1041
p-Nitrophenol Standard
동의어(들):
4-Nitrophenol solution, p-Nitrophenol solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
139.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
51000000
IVD
for in vitro diagnostic use
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI key
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
10 μmol/mL (10 mmol/L). For use in calibration of Bessey-Lowry-Brock acid
and alkaline phosphatase methods.
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)