주요 문서
08550
Supelco
Aminostilbamidine methanesulfonate salt
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
2-Aminostilbene-4,4′-dicarbamidine methanesulfonate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H17N5 · CH4O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
375.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
제품 라인
BioReagent
분석
≥97.0% (HPLC)
형광
λex 386 nm; λem 540 nm in TE buffer; DNA
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(cc2N)C(N)=N
InChI
1S/C16H17N5.CH4O3S/c17-14-9-13(16(20)21)8-7-11(14)4-1-10-2-5-12(6-3-10)15(18)19;1-5(2,3)4/h1-9H,17H2,(H3,18,19)(H3,20,21);1H3,(H,2,3,4)/b4-1+;
InChI key
JYYHWWVHQKRPOO-DYVSEJHDSA-N
애플리케이션
suitable for the detection of DNA
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)