08450
7-Amino-4-methyl-3-coumarinacetic acid N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
동의어(들):
7-(Dimethylamino)coumarin-4-acetic acid-NHS, 7-Amino-4-methyl-3coumarinylacetyl, N-Succinimidyl 7-amino-4-methyl-3-coumarinylacetate, AMCA-NHS, Succinimidyl-7-amino-4-methylcoumarin-3-acetate
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품 라인
BioReagent
분석
≥90% (HPLC)
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
형광
λex 354 nm; λem 440 nm in methanol
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=C(CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C(=O)Oc3cc(N)ccc13
CC1=C(CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C(=O)Oc3cc(N)ccc13
InChI
1S/C16H14N2O6/c1-8-10-3-2-9(17)6-12(10)23-16(22)11(8)7-15(21)24-18-13(19)4-5-14(18)20/h2-3,6H,4-5,7,17H2,1H3
InChI key
ILKQVTIMOGNSAS-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객