주요 문서
07768
Sigma-Aldrich
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-eicosene-1,3-diol
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
(2S,3R,4E)-4-Icosasphingenine, 20-Carbon-sphingosine, trans-D-erythro-2-Amino-4-eicosene-1,3-diol, D-erythro-Sphingosine (d20:1), D-erythro-Sphingosine C-20, Eicosaphingenine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H41NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
327.55
Beilstein:
3547228
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
분석
≥98.0% (TLC)
구성
carbon content, 71.9-74.7%
nitrogen content, 4.1-4.5%
지질 유형
sphingolipids
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(21)18-22/h16-17,19-20,22-23H,2-15,18,21H2,1H3/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
InChI key
HTJSZHKGNMXZJN-YIVRLKKSSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)