문서
0711500
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenyl benzoate
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Benzoic acid pentafluorophenyl ester, BzOPfp
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CO2C6F5
Molecular Weight:
288.17
Beilstein:
2299215
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
분석
≥98.0% (HPLC)
mp
73-74 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)c2ccccc2)c(F)c1F
InChI
1S/C13H5F5O2/c14-7-8(15)10(17)12(11(18)9(7)16)20-13(19)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
WZPWTXZSQHIABL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Active ester for the selective benzoylation of amino groups
기타 정보
Currently available only in Europe.
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
J. Igolen, C. Morin
The Journal of Organic Chemistry, 45, 4802-4802 (1980)