분석
≥98% (HPLC)
양식
powder or crystals
광학 활성
[α]/D +16.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
구성
carbon, 60.7-62.3%
nitrogen, 6.9-7.5%
색상
colorless to white
응용 분야
cell analysis
SMILES string
CN[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-11-9(10(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,9,11-12H,6H2,1H3,(H,13,14)/t9-/m0/s1
InChI key
AXDLCFOOGCNDST-VIFPVBQESA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable